Learn More
Macherey-Nagel™ Capa de mezcla de sílice y celulosa SILCEL-Mix-25 en placas de vidrio
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Separate preservatives and other antimicrobial compounds. SILCEL-Mix-25 Cellulose and Silica Mixed Layer on Glass Plates is the perfect choice in TLC separations.
- Capa de mezcla de celulosa y sílice
- Recomendado para la separación de conservantes
- Recomendado para la separación de compuestos antimicrobianos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Celulosa y sílice |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 cm |