Learn More
Macherey-Nagel™ Capa de sílice especial para la separación TLC de aflatoxinas en placas d vidrio
Código de producto. 10534542 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10534542 20 x 20 cm paquete de 25
1 options
Código de producto. 10534542 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 809043
Recomendado para la separación de aflatoxinas
Recommended for the separation of aflatoxins
  • Sílice 60 de alta pureza con yeso y una cantidad muy pequeña de un aglutinante orgánico polimérico
  • Más suave que la capa de sílice estándar
  • Las manchas pueden rayarse y la capa se absorbe más rápido
  • Disponible como placas de vidrio
Especificaciones
Material Sílice 60
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm