Learn More
Draeger™ Tubos de gel de sílice tipo B
Código de producto. 10170252
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bomba de detector de gases accuro Drager
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10170252 Bomba de detector de gases accuro Drager paquete de 10
1 options
Código de producto. 10170252 Proveedor Draeger™ N.º de proveedor 6733021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.01€
    144.65€ / paquete de 10
    Ahorro 19.36€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Tubos absorbentes que utilizan carbón activado o gel de sílice para captar sustancias contaminantes atmosféricas para análisis posteriores en laboratorio.
  • Suele ser suficiente para la toma de muestras en el intervalo de mediciones del valor límite
  • Después de la toma de muestras, el tubo debe sellarse con el tapón de polietileno suministrado
  • Longitud de 125 mm, diámetro de 7 mm
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación BGIA, DFG, NIOSH, OSHA y HSE
Para utilizar con (equipo) Bomba de detector de gases accuro Drager
Cantidad 10/paq.
Tipo de muestra Gel de sílice
Tipo de tubo Tubo de gel de sílice