Learn More
Draeger Safety Tubo de gel de sílice
Descripción
- Por ejemplo, el análisis del aire de escape para la determinación de la emisión de una sustancia nociva
- Después de la toma de muestras, el tubo debe sellarse con el tapón de polietileno suministrado
- Adsorbato: compuestos orgánicos que se adsorben en gel de sílice
- Capa de adsorción: 1100 mg
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 125 mm de longitud del tubo, 7 mm de D.E. y 5 mm de D.I. |
| Tipo | Tipo G |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tipo de tubo | Gel de sílice |