Learn More
Gel de sílice, grado de alta pureza TLC, con aglutinante de yeso, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Silica gel |
| Nombre de nota | With gypsum binder |
| Forma física | APS de 12 micras, S.A. 500-600m |
| pH | 6 to 7 |
| Material | Silica Gel |
| Cantidad | 250 g |
| Tamaño de partículas | 500 to 600m2/g, 60Å |
| Grado | TLC alta pureza |
| Área de la superficie | 500 to 600m2/g |