Learn More
Gel de sílice, grado de alta pureza TLC, con aglutinante de yeso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305577 50 g 50 g
11335577 250 g 250 g
11325577 1 kg 1 Kg
11315577 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11305577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042763.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
TLC plate preparation | CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78.098 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-67-4
Fórmula molecular H2O3Si
Peso molecular (g/mol) 78.098
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
Nombre IUPAC dihidroxi(oxo)silano
SMILES O[Si](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota With gypsum binder
Forma física APS de 12 micras, S.A. 500-600m
pH 6 to 7
Material Silica Gel
Cantidad 50 g
Tamaño de partículas 500 to 600m2/g, 60Å
Grado TLC alta pureza
Área de la superficie 500 to 600m2/g