Learn More
Rubin en gel de sílice, Solstice
Código de producto. 15667350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15667350 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15657350 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15667350 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 858152.5KG
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Agente secante, con indicador de humedad, sin cobalto
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112926-00-8
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.083
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel Rubin
Punto de ebullición 2230 °C
Color Rojo
Punto de fusión de 1600 °C
Forma física Granular
pH 9.0
Material Gel de sílice
Cantidad 2.5 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Olor Inodoro
Envase Frasco de polietileno