Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Silica gel Rubin drying bags |
| Punto de ebullición | 2230°C |
| Color | Red |
| Punto de fusión | 1600°C |
| pH | 9 |
| CAS | 112926-00-8 |
| Densidad | 2 g/cm3 |
| Material | Silica Gel |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Show More |