Learn More
Bolsas de secado Rubin de gel de sílice, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15667160 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Paper Poly Bag
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15667160 250 g Recipiente de metal 250 g
15696910 250 g Paper Poly Bag 250 g
15657160 1 kg Recipiente de metal 1 Kg
15686910 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15667160 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 80148250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Con función de indicador, 1/3 TE, bolsa con ∼10 g, cristalino
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel Rubin drying bags
CAS 112926-00-8
Material Silica Gel
Cantidad 250 g
Fórmula molecular O2Si
Número UN NONH for all modes of transport
Envase Recipiente de metal
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC silanodiol
Peso molecular (g/mol) 60.08