Learn More
Bolsas de secado Rubin de gel de sílice, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15635490 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15635490 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
1 options
Código de producto. 15635490 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 424061KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Con función de indicador, 2 TE, bolsa con ∼ 60 g, cristalino
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel Rubin drying bags
Punto de ebullición 2230°C
Color Rojo
Punto de fusión >1600°C
Forma física Granular
pH ≥9
CAS 112926-00-8
Densidad ∽2g/cu.cm at 20°C
Material Silica Gel
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular O2Si
Número UN NONH for all modes of transport
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC silanodiol
Peso molecular (g/mol) 60.08