Learn More
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 20 micras, 80 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464985 5 g 5 g
15474985 25 g 25 g
15484985 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15464985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045830.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-67-4
Fórmula molecular H2O3Si
Peso molecular (g/mol) 78.098
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
Nombre IUPAC dihidroxi(oxo)silano
SMILES O[Si](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota P.V. 1.00cc/g
Forma física Esférico, superficie 515 m
Material Silica Gel
Cantidad 5 g
Tamaño de partículas 20 Micron APS, 80Å
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado Cromatografía preparativa
Área de la superficie 515m2/g