Learn More
Gel de sílice, grado HPLC/UHPLC, esférico, APS de 1,6 micras, 110 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414975 5 g 5 g
15404975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045795.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78.098 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-67-4
Fórmula molecular H2O3Si
Peso molecular (g/mol) 78.098
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
Nombre IUPAC dihidroxi(oxo)silano
SMILES O[Si](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota P.V. 0.95cc/g
Forma física Esférico, superficie 340 m
Material Silica Gel
Cantidad 5 g
Tamaño de partículas 1.6 Micron APS, 110Å
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado HPLC
Área de la superficie 340m2/g