Learn More
Gel de sílice, grado HPLC, esférico, APS de 5 micras, 120 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497085 5 g 5 g
15407095 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497085 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045810.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78.098 g/mol
Silica gel is a useful product for column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-67-4
Fórmula molecular H2O3Si
Peso molecular (g/mol) 78.098
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
Nombre IUPAC dihidroxi(oxo)silano
SMILES O[Si](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota P.V. 1.00cc/g
Forma física Esférico, superficie 340 m
Material Silica Gel
Cantidad 5 g
Tamaño de partículas 3 Micron APS, 120Å
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado HPLC
Área de la superficie 340m2/g