Learn More
Gel de sílice, grado HPLC, esférico, 3 μm APS, 260 A, +99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silica gel |
| Cantidad | 5 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Porcentaje de pureza | ≥99.99% |
| Grado | HPLC |