Learn More
Gel de sílice, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15671360 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15671360 6 x 1 kg paquete de 6
15661360 500 g 500 g
15641360 1 kg 1 Kg
15651360 2.5 kg 2.50 Kg
15691360 6 x 500 g paquete de 6
15681360 6 x 2.5 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15671360 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 137676X1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Con indicador de humedad libre de metales pesados
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112926-00-8
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.083
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica Gel
Material Silica Gel
Cantidad 6 x 1 kg
Número UN NONH for all modes of transport