Learn More
Gel de sílice, para secado, grado no tóxico, de 3 a 6 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10574321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 KG
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10574321 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10440983 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10484785 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10574321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 357400050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Gel de sílice, O2Si, número de CAS-7631-86-9, dióxido de silicio, 25 kg, 2,0 % máx. (140 ºC, 4 horas), capacidad de adsorción (humedad relativa 40 %): aprox. 20 %, 620 a 800 g/l, CHEBI:30563, blanco a amarillo, 231-545-4, 60.08, no tóxico, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilano, 15, 8632, MFCD00011232
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente de secado, para cromatografía de columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota 3-6mm
Color Blanco a amarillo
Forma física Sólido
Densidad 620 to 800g/L
Material Silica Gel
Cantidad 5 kg
Humedad Residual moisture (140°C): < 1% (typically)
Índice Merck 15, 8632
Envase Tambor de plástico
Tamaño de partículas Particle size analysis: typically sieve residue>5mm:ca 10%, passing through 2mm: ca 1%
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC silanodiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Grado No tóxico
Absorción de agua 20.0% min. (40% min. RH)