Learn More
Desecante de gel de sílice, indicación, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344267 500 g 500 g
11334267 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036737.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Se utiliza para secar el aire en sistemas industriales de aire comprimido.También se utiliza como herramienta de conservación para controlar la humedad relativa en exposiciones y zonas de almacenamiento de museos y bibliotecas.Además, se emplea en tiras de pruebas diagnósticas, dispositivos de inhalación, jeringas, kits de análisis de fármacos y kits de saneamiento en hospitales.
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel desiccant
Forma física Gránulos de malla de -6 a 18
Material Silica Gel
Cantidad 500 g
Tamaño de malla −6+18 Mesh Granules
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC dioxosilano
Grado ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silica gel desiccant, indicating, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobaltous chloride