Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía en columna, ultra puro, 40-60 μ, 40 A
Código de producto. 10689852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10689852 100 g 100 g
10120762 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10689852 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 360031000
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7631-86-9
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Especificaciones
Tamaño de partículas 40-60 μm
Tamaño de poro 40 Å
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Tipo de producto Gel de sílice
Material Gel de sílice
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de columnas