Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,200-0,500mm, 40Å
Código de producto. 10296330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10296330 1 kg 1 Kg
10742384 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10296330 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 241670010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Especificaciones
Tamaño de poro 40 Å
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Tipo de producto Gel de sílice
Material Gel de sílice