Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,060-0,200 mm, 40Å
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 40 Å |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 1 kg |
| Tipo de producto | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |