Learn More
Gel de sílice, para cromo en columna, ultrapuro, 60-200 micras, 60A
Código de producto. 16348237 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
30 Kg
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16348237 30 kg Frasco de plástico 30 Kg
10078971 250 g Frasco de plástico 250 g
10732643 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11914121 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16348237 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360060300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota For column chromatography
Color Marrón a blanco
Forma física Polvos o fragmentos
pH 6.5 to 7.5 (10% w/w suspension)
Material Silica Gel
Cantidad 30 kg
Envase Frasco de plástico
Tamaño de partículas 5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size)
Volumen de poro 0.70 to 0.85 mL/g (specific)
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble.
Nombre IUPAC silanodiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación