Learn More
Gel de sílice, para cromo en columna, ultrapuro, 60-200 micras, 60A
Código de producto. 11914121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
30 Kg
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11914121 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10078971 250 g Frasco de plástico 250 g
10732643 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
16348237 30 kg Frasco de plástico 30 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11914121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360060050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota For column chromatography
Color Blanco a marrón
Forma física Polvos o fragmentos
pH 6.5 to 7.5 (10% w/w suspension)
Material Silica Gel
Cantidad 5 kg
Envase Tambor de plástico
Tamaño de partículas 5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size)
Volumen de poro 0.70 to 0.85mL/g (specific)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC silanodiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación