Learn More
Gel de sílice, para cromatografía, 0,075-0,250 mm, 150 A, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silica gel |
| Color | Blanco |
| Nombre de nota | For column chromatography |
| Forma física | Polvo granular muy fino |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Tamaño de partículas | Nominal particle size: >60 mesh: <7.5%, <200 mesh: <10.0% |
| Área superficial específica | 275 to 375 m2/g (BET) |
| Cantidad | 250 g |
| Índice Merck | 15, 8632 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
| Mostrar más |