Learn More
Gel de sílice, C18-RP, 17 %C, ca.0,8 mmol/g, tamaño de partícula: 40-63 μ, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10111002 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10111002 50 g Frasco de vidrio 50 g
11924121 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10111002 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360120500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 71889-02-6 | C18H37Cl3O2Si2 | 448.012 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71889-02-6
Fórmula molecular C18H37Cl3O2Si2
Peso molecular (g/mol) 448.012
Clave InChI VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Octadecylsilicate
PubChem CID 172932
Nombre IUPAC dioxosilano; tricloro(octadecil)silano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel, C18-RP, 17%C
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.