Learn More
Gel de sílice de tamaño de poro de 60 Angstrom, de 35 a 70 micras, para cromatografía de columnas, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073482 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Cantidad unitSize
10773124 Jarra de plástico para polvo 500 g 500 GR
10403652 Jarra de plástico para polvo 1 kg 1 KG
11438812 Barril de plástico 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10773124 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0693/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Gel de sílice de tamaño de poro de 60 Angstrom, de 35 a 70 micras, para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g