Learn More
Macherey-Nagel™ Material de embalaje LC adsorbente de gel de sílice 60
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
- Gel de sílice 60
- Material de embalaje LC
- Sin modificaciones (SiOH)
- Partículas irregulares totalmente porosas
- 60A
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 60A |
| Descripción | Gel de sílice 60, fase normal, sin modificar SiOH |
| Diámetro (métrico) | De 0,063 x 0,2 mm (tamaño de partículas) |
| Material de embalaje | LC, material de embalaje (adsorbente, a granel) |
| Forma de partícula | Irregular |