Learn More
Autoindicador de gel de sílice (de 2,5 a 6,0 mm), agente desecante, Fisher Chemical
Código de producto. 12302719 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12302719 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 12302719 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0762/53
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Forma física Sólido
pH Desde 2,0 hasta 3,5
CAS 7631-86-9
Cantidad 500 g
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Envase Jarra de plástico para polvo
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC dioxosilano
Peso molecular (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,08g/mol