Descripción
- Celda capilar de cuarzo de 0,5 mm
- Para utilizar con GeneQuant 100/1300
- Fácil instalación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Celda capilar |
| Capacidad (métrico) | >3 μL |
| Material | Sílice |
| Trayectoria óptica | 0,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | GenQuant1300/100 |