Learn More
Hamilton™ Kit de inicio de precolumna analítica de sílice (1 soporte, 2 cartuchos)
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Fase normal
- Fase estacionaria– Sílice
- Formato– Kit de cartucho de protección
- Diámetro interior del hardware– 2,1 milímetros
- Longitud del hardware– 20 milímetros
- Tamaño de partícula– 10 μm
- Tipo de material de embalaje– Sílice
- Tamaño de la columna de protección– Semipreparativo/preparativo
- Material de hardware– Acero inoxidable
- Presión máxima– 5.000 psi
- Límites de fase móvil– pH 2,0 - 7,5
- Universidad de Michigan– 1 soporte, 2 cartuchos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Tipo | Kit básico de precolumna analítica de sílice |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |