Learn More
Sílice activa 36-200 μm, 60Å , EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Código de producto. 11313559 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11313559 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11313559 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0202769
Para cromatografía; síntesis química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica
Nombre de nota Active
CAS 7631-86-9
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC dioxosilano
Peso molecular (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Densidad 2g/cm3 at 20°C