Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbente de sílice 60
Código de producto. 10023091 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de partículas:
63 μm
Entre 0,025 y 0,04 mm
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de partículas unitSize
10023091 1 kg 63 μm 1 Kg
10296471 1 kg Entre 0,025 y 0,04 mm 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10023091 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 815400.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026