Especificaciones
| Cantidad | 25 kg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo | Sílice |
| Forma física | Polvo de flujo libre |
| Número MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Densidad | 2 g/cm3 a 20 °C |
| CAS | 7631-86-9 |