Learn More
Gilac™ Plataforma rodante silenciosa de 6 ruedas
Código de producto. 17978531
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Eje de acero
Eje de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17978531 Eje de acero cada uno
17938791 Eje de acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17978531 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G170327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.04€
    119.02€ / paquete de 1
    Ahorro 61.02€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Silent 6-Wheel Dolly permite una mayor movilidad gracias a su diseño exclusivo con 6 ruedas fijas. Las 2 ruedas centrales están situadas hacia atrás, lo que facilita el cruce de umbrales y el ascenso de escalones.
  • Plataforma universal con ruedas.
  • Mayor movilidad gracias a su diseño exclusivo con 6 ruedas fijas.
  • Las 2 ruedas centrales están situadas hacia atrás para facilitar el cruce de umbrales y el ascenso de escalones.
  • Capacidad de carga: 250 kg.
  • Pivotes sobre ruedas centrales para poder girar.
  • Los carros se pueden apilar cuando están vacíos, lo que hace más fácil su transporte.
  • Eje de acero inoxidable recomendado en ambientes húmedos (no daña los rodamientos incluso en presencia de agua).
  • Se puede lavar a máquina.
  • Compatible con todos los contenedores y cajas GILAC de 600 x 400 y 400 x 300 mm.
  • Barra de tracción desmontable GILAC disponible (como opción).
  • Base inyectada en ABS con marco sólido que garantiza una durabilidad inigualable.
  • Ruedas de PA de 100 mm y neumáticos de caucho: Silencioso en todo tipo de suelos, sin vibraciones, comodidad de uso, no congela habitaciones frías.
Especificaciones
Tipo Muñequita
Admite Contenedores y cajas
Capacidad portante (imperial) 551 lb.
Capacidad portante (métrico) 250 kg
Material Plástico ABS, acero cromado
Diámetro de las ruedas (métrico) 100 mm
Color Gris
Incluye Eje de acero