Learn More
Gilac™ Plataforma rodante silenciosa de 6 ruedas
Descripción
- Plataforma universal con ruedas.
- Mayor movilidad gracias a su diseño exclusivo con 6 ruedas fijas.
- Las 2 ruedas centrales están situadas hacia atrás para facilitar el cruce de umbrales y el ascenso de escalones.
- Capacidad de carga: 250 kg.
- Pivotes sobre ruedas centrales para poder girar.
- Los carros se pueden apilar cuando están vacíos, lo que hace más fácil su transporte.
- Eje de acero inoxidable recomendado en ambientes húmedos (no daña los rodamientos incluso en presencia de agua).
- Se puede lavar a máquina.
- Compatible con todos los contenedores y cajas GILAC de 600 x 400 y 400 x 300 mm.
- Barra de tracción desmontable GILAC disponible (como opción).
- Base inyectada en ABS con marco sólido que garantiza una durabilidad inigualable.
- Ruedas de PA de 100 mm y neumáticos de caucho: Silencioso en todo tipo de suelos, sin vibraciones, comodidad de uso, no congela habitaciones frías.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Muñequita |
| Admite | Contenedores y cajas |
| Capacidad portante (imperial) | 551 lb. |
| Capacidad portante (métrico) | 250 kg |
| Material | Plástico ABS, acero cromado |
| Diámetro de las ruedas (métrico) | 100 mm |
| Color | Gris |
| Incluye | Eje de acero inoxidable |