Learn More
Ambion™ ARNip validado por Silencer™, HPLC purificado
Código de producto. 10515605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10515605 20 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10515605 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor AM51323
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
ARNip prediseñado Silencer™
El Silencer™ Los ARNi seleccionados son 21 meros clásicos que incorporan las últimas mejoras en diseño de ARNi, algoritmos de predicción de efectos fuera del objetivo y química. Una elección de Silencer™ Algunos ARNi seleccionados están —disponibles prediseñados o validados. Silencer™ Se garantiza que algunos ARNi prediseñados seleccionados se silenciarán gracias a su diseño comprobado, mientras que Silencer™ Los ARNi seleccionados y validados se prueban funcionalmente para reducir la expresión del gen objetivo. Conjuntos de Silencer™ Algunas bibliotecas de ARNi también están disponibles en tubos o placas para detección de alto rendimiento. El Silencer™ Se deben incluir ARN de control positivos y negativos seleccionados en cada experimento de ARNi.
Los beneficios de usar Silencer™ Algunos ARNi seleccionados incluyen:
  • Hasta —100 veces más potente que los ARNi disponibles actualmente y con menos efectos fuera del objetivo.
  • Las modificaciones —químicas™ más específicas de LNA reducen los efectos fuera del objetivo hasta en un 90 %
  • Mejoras —demostradas de forma fiable en la consistencia y fiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Garantizado —100% garantizado para silenciar, la mejor garantía de la industria.
  • Nota:Silencer™ Los ARNi prediseñados y validados están diseñados utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar estudios de ARNi in vitro que se iniciaron utilizando Silencer™ ARNi. Para nuevos estudios recomendamos los siRNA Silencer Select.
    Tiempos de respuesta aproximados*
  • Purificación estándar: 4 días hábiles
  • Purificación mediante HPLC: 6 días hábiles (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol)
  • Listo para usar en vivo: 15 días hábiles (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
    Descripción ARNip validado por Silencer™, 20 nmol, pureza de HPLC, almacenamiento a temperatura ambiente, Classic 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Los ARNip validados de Silencer Select presentan silenciamiento garantizado basado en su diseño probado
    Tipo de producto ARNip validado Silencer™
    Pureza HPLC
    Cantidad 20 nmol