Learn More
Biblioteca de ARNip de Silencer™, en placa
Código de producto. 10288794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 μmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10288794 1 μmol cada uno
1 options
Código de producto. 10288794 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor AM81810
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Biblioteca de ARNip de Silencer™, en placa
Las bibliotecas de ARNip de Silencer™ presentan combinaciones de ARNip prediseñados por Silencer™ y, cuando están disponibles, ARNip validados por Silencer™, en placas de pocillos 96 o 384.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción Biblioteca de ARNip, 1 μmol, polvo, almacenamiento a temperatura ambiente, en placa, personalizado, combinaciones de características de ARNip prediseñados de Silencer y, cuando están disponibles, ARNip validados por Silencer, en placas de pocillos 96 o
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Cantidad 1 μmol