Learn More
Thermo Scientific™ Biblioteca de ARNip de Silencer™, en placa
Código de producto. 10320065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 nmol
4 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10320065 4 nmol cada uno
10764017 2 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10320065 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AM81800
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bibliotecas de ARNip Silencer™ incluyen combinaciones de ARNip Silencer™ prediseñados y, cuando están disponibles, ARNip validados, en placas de 96 o 384 pocillos.
  • Las bibliotecas de ARNip de Silencer™ ofrecen combinaciones de ARNip prediseñados de Silencer™
  • Cuando esté disponible, ARNip validados de Silencer™, en placas de 96 o 384 pocillos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Cantidad 4 nmol
Formato Placa de 96 o 384 pocillos
RNAi Type ARNip