Learn More
Invitrogen™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
Código de producto. 15591084
Cambiar vista
Click to view available options
Pureza:
Estándar
HPLC
in vivo
Cantidad:
10 μmol
1 μmol
1 nmol
250 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pureza Cantidad Tamaño de la unidad
15591084 HPLC 10 μmol cada uno
10524255 Estándar 1 nmol cada uno
15501094 HPLC 1 μmol cada uno
15501491 HPLC 10 μmol cada uno
10168064 in vivo 250 nmol cada uno
15541481 in vivo 1 μmol cada uno
15581064 in vivo 1 μmol cada uno
15551481 in vivo 10 μmol cada uno
15591064 in vivo 10 μmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15591084 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore 4444247
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química.
  • Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química.
  • Los ARNip Silencer™ Select validados se prueban funcionalmente para reducir la expresión génica objetiva.
  • Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento.
  • En cada experimento de ARNip, deben incluirse ARN de control positivos y negativos Silencer™ Select.
Entre las ventajas de utilizar los ARNip Silencer™ Select, se incluyen:
  • Potente: hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente y con menos efectos inespecíficos
  • Más específico: las modificaciones químicas LNA™ reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 %
  • Fiable: mejoras demostradas en la uniformidad y fiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Garantizado: silenciamiento 100 % garantizado, la mejor garantía de la industria
Nota: Los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
  • Purificación estándar: 4 días laborables
  • Purificación mediante HPLC: 6 días laborables (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol)
  • Preparado in vivo: 15 días laborables (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Descripción ARNip Silencer™ Select validado
RNAi Type ARNip
Línea de productos Silencer™ Select
Pureza HPLC
Cantidad 10 μmol
Temperatura (métrico) Almacenar en congelador (de -5 ° a -30 °C)
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.