Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
Código de producto. 15541064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 μmol
250 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15541064 1 μmol cada uno
10209784 250 nmol cada uno
15501481 1 μmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15541064 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4404011
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
ARNip prediseñado Silencer™ Select
El Silencer™ Los ARNi seleccionados son 21 meros clásicos que incorporan las últimas mejoras en diseño de ARNi, algoritmos de predicción de efectos fuera del objetivo y química. Una elección de Silencer™ Algunos ARNi seleccionados están —disponibles prediseñados o validados. Silencer™ Se garantiza que algunos ARNi prediseñados seleccionados se silenciarán gracias a su diseño comprobado, mientras que Silencer™ Los ARNi seleccionados y validados se prueban funcionalmente para reducir la expresión del gen objetivo. Conjuntos de Silencer™ Algunas bibliotecas de ARNi también están disponibles en tubos o placas para detección de alto rendimiento. El Silencer™ Se deben incluir ARN de control positivos y negativos seleccionados en cada experimento de ARNi.
Los beneficios de usar Silencer™ Algunos ARNi seleccionados incluyen:
  • Hasta —100 veces más potente que los ARNi disponibles actualmente y con menos efectos fuera del objetivo.
  • Las modificaciones —químicas™ más específicas de LNA reducen los efectos fuera del objetivo hasta en un 90 %
  • Mejoras —demostradas de forma fiable en la consistencia y fiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Garantizado —100% garantizado para silenciar, la mejor garantía de la industria.
  • Nota:Silencer™ Los ARNi prediseñados y validados están diseñados utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar estudios de ARNi in vitro que se iniciaron utilizando Silencer™ ARNi. Para nuevos estudios recomendamos los siRNA Silencer Select.
    Tiempos de respuesta aproximados*
  • Purificación estándar: 4 días hábiles
  • Purificación mediante HPLC: 6 días hábiles (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol)
  • Listo para usar en vivo: 15 días hábiles (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
    Descripción ARNip prediseñado Silencer™ Select, 1 μmol, pureza in vivo, 21-meros clásicos que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química, los ARNip Silencer Select prediseñados presentan un silenciamiento garantizado en función de su diseño probado
    Tipo de producto ARNip prediseñado Silencer™ Select
    Pureza In-vivo
    Cantidad 1 μmol
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
    Produkttitel
    Välj ett problem
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.