Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
Código de producto. 10209784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 μmol
250 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10209784 250 nmol cada uno
15541064 1 μmol cada uno
15501481 1 μmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10209784 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4404010
ARNip prediseñado Silencer™ Select
El Silencer™ Los ARNi seleccionados son 21 meros clásicos que incorporan las últimas mejoras en diseño de ARNi, algoritmos de predicción de efectos fuera del objetivo y química. Una elección de Silencer™ Algunos ARNi seleccionados están —disponibles prediseñados o validados. Silencer™ Se garantiza que algunos ARNi prediseñados seleccionados se silenciarán gracias a su diseño comprobado, mientras que Silencer™ Los ARNi seleccionados y validados se prueban funcionalmente para reducir la expresión del gen objetivo. Conjuntos de Silencer™ Algunas bibliotecas de ARNi también están disponibles en tubos o placas para detección de alto rendimiento. El Silencer™ Se deben incluir ARN de control positivos y negativos seleccionados en cada experimento de ARNi.
Los beneficios de usar Silencer™ Algunos ARNi seleccionados incluyen:
  • Hasta —100 veces más potente que los ARNi disponibles actualmente y con menos efectos fuera del objetivo.
  • Las modificaciones —químicas™ más específicas de LNA reducen los efectos fuera del objetivo hasta en un 90 %
  • Mejoras —demostradas de forma fiable en la consistencia y fiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Garantizado —100% garantizado para silenciar, la mejor garantía de la industria.
  • Nota:Silencer™ Los ARNi prediseñados y validados están diseñados utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar estudios de ARNi in vitro que se iniciaron utilizando Silencer™ ARNi. Para nuevos estudios recomendamos los siRNA Silencer Select.
    Tiempos de respuesta aproximados*
  • Purificación estándar: 4 días hábiles
  • Purificación mediante HPLC: 6 días hábiles (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol)
  • Listo para usar en vivo: 15 días hábiles (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
    Descripción ARNip prediseñado Silencer™ Select, 250 nmol, pureza estándar para ARNi, investigación de epigenética de ARN no codificante, ARNi, ARNip
    RNAi Type ARNip
    Tipo de producto final ARNip prediseñado Silencer™ Select
    Para utilizar con (aplicación) ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip
    Línea de productos Selección de silenciador , Ambion
    Tipo de producto ARNip prediseñado Silencer™ Select
    Pureza Preparado in vivo
    Cantidad 250 nmol
    Tamaño de muestra 250 nmol