Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
Código de producto. 10584615
Change view
Click to view available options
Pureza:
Estándar
HPLC
HPLC purificada
Pureza estándar
in vivo
Cantidad:
1 μmol
1 nmol
10 μmol
20 nmol
20 nmol (inventariado)
250 nmol
40 nmol
40 nmol (inventariado)
5 nmol
5 nmol (inventariado)
Tamaño de la unidad:
1 nanomol
5 nanomoles
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pureza Cantidad unitSize
10584615 Estándar 20 nmol (inventariado) cada uno
10714037 Estándar 1 nmol 1 nanomol
10147724 Pureza estándar 5 nmol cada uno
30245143 Pureza estándar 5 nmol 5 nanomoles
10782097 Estándar 5 nmol (inventariado) 5 nanomoles
10157724 Pureza estándar 20 nmol cada uno
10704617 Pureza estándar 40 nmol cada uno
10554045 Estándar 40 nmol (inventariado) cada uno
15581084 HPLC 1 μmol cada uno
15551084 HPLC 10 μmol cada uno
10045664 HPLC purificada 20 nmol cada uno
10055664 HPLC 40 nmol cada uno
10330995 HPLC purificada 250 nmol cada uno
15551064 in vivo 10 μmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10584615 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4392421
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química.
Silencer Select Los ARNi prediseñados ofrecen a los investigadores una herramienta potente y confiable para aplicaciones de silenciamiento genético. Diseñados con algoritmos avanzados para garantizar alta especificidad y eficiencia, estos ARNi ofrecen una solución confiable y poderosa para aplicaciones de silenciamiento genético. Modificado químicamente con ácido nucleico bloqueado (LNA ) modificaciones para mejorar la estabilidad y reducir los efectos no deseados, los ARNi prediseñados Silencer Select brindan resultados consistentes y reproducibles en una amplia gama de condiciones experimentales.
Entre otras características clave incluye:
  • El silenciamiento preciso —minimiza los efectos fuera del objetivo con la combinación del diseño del algoritmo y LNA modificaciones químicas
  • La potencia mejorada —logra un silenciamiento genético efectivo con concentraciones más bajas de ARNi
  • El silenciamiento garantizado —de dos de dos ARNi prediseñados dará como resultado la eliminación de un gen.
  • Acceso a soporte integral, —protocolos detallados y soporte técnico experto
Diseño optimizado para una mayor especificidad
Nuestro algoritmo desarrollado internamente se ha perfeccionado para crear ARNi con secuencias que maximizan los efectos en el objetivo y minimizan las interacciones fuera del objetivo. Este enfoque de diseño optimizado reduce significativamente el riesgo de silenciamiento genético involuntario, aumentando así la confiabilidad y la interpretabilidad de los resultados experimentales. La especificidad de los ARNi de Silencer Select permite a los investigadores atribuir con confianza los fenotipos observados al silenciamiento de su gen de interés.
Silenciamiento eficaz a concentraciones más bajas
Una ventaja clave de los ARNi Silencer Select es su capacidad de lograr un silenciamiento efectivo en concentraciones de ARNi más bajas. Esto no sólo reduce los costos experimentales sino que también minimiza el potencial de efectos no deseados que pueden ocurrir con dosis más altas. Mantener una alta eficiencia de eliminación a concentraciones reducidas resalta la potencia y precisión de nuestro diseño de ARNi.
Flujo de trabajo optimizado para obtener resultados rápidos
El uso de nuestra tecnología de eliminación de genes es sencillo y eficiente. Simplemente ordene un ARNi para el gen objetivo deseado, envíelo a las células, detecte la eficiencia de eliminación y valide el fenotipo resultante. Aproveche nuestros diseños de ARNi validados para una mayor confianza en sus experimentos. Este proceso optimizado permite un rápido progreso experimental y un descubrimiento acelerado en los estudios de la función genética.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20°C
Descripción ARNip prediseñado Silencer™ Select
RNAi Type ARNip
Para utilizar con (aplicación) ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip
Línea de productos Silencer™ Select
Pureza Estándar
Cantidad 20 nmol (inventariado)
Temperatura (métrico) Almacenar a –20°C