Learn More
Invitrogen™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
Descripción
Silencer Select Los ARNi prediseñados ofrecen a los investigadores una herramienta potente y confiable para aplicaciones de silenciamiento genético. Diseñados con algoritmos avanzados para garantizar alta especificidad y eficiencia, estos ARNi ofrecen una solución confiable y poderosa para aplicaciones de silenciamiento genético. Modificado químicamente con ácido nucleico bloqueado (LNA ) modificaciones para mejorar la estabilidad y reducir los efectos no deseados, los ARNi prediseñados Silencer Select brindan resultados consistentes y reproducibles en una amplia gama de condiciones experimentales.
Entre otras características clave incluye:
- El silenciamiento preciso —minimiza los efectos fuera del objetivo con la combinación del diseño del algoritmo y LNA modificaciones químicas
- La potencia mejorada —logra un silenciamiento genético efectivo con concentraciones más bajas de ARNi
- El silenciamiento garantizado —de dos de dos ARNi prediseñados dará como resultado la eliminación de un gen.
- Acceso a soporte integral, —protocolos detallados y soporte técnico experto
Diseño optimizado para una mayor especificidad
Nuestro algoritmo desarrollado internamente se ha perfeccionado para crear ARNi con secuencias que maximizan los efectos en el objetivo y minimizan las interacciones fuera del objetivo. Este enfoque de diseño optimizado reduce significativamente el riesgo de silenciamiento genético involuntario, aumentando así la confiabilidad y la interpretabilidad de los resultados experimentales. La especificidad de los ARNi de Silencer Select permite a los investigadores atribuir con confianza los fenotipos observados al silenciamiento de su gen de interés.
Silenciamiento eficaz a concentraciones más bajas
Una ventaja clave de los ARNi Silencer Select es su capacidad de lograr un silenciamiento efectivo en concentraciones de ARNi más bajas. Esto no sólo reduce los costos experimentales sino que también minimiza el potencial de efectos no deseados que pueden ocurrir con dosis más altas. Mantener una alta eficiencia de eliminación a concentraciones reducidas resalta la potencia y precisión de nuestro diseño de ARNi.
Flujo de trabajo optimizado para obtener resultados rápidos
El uso de nuestra tecnología de eliminación de genes es sencillo y eficiente. Simplemente ordene un ARNi para el gen objetivo deseado, envíelo a las células, detecte la eficiencia de eliminación y valide el fenotipo resultante. Aproveche nuestros diseños de ARNi validados para una mayor confianza en sus experimentos. Este proceso optimizado permite un rápido progreso experimental y un descubrimiento acelerado en los estudios de la función genética.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene ARNip seco (20 nmol) y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a –20 °C o inferior. |
| Descripción | ARNip Silencer™ Select prediseñado, 20nmol, pureza estándar, para ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, ARNi, ARNip |
| RNAi Type | ARNip |
| Tipo de producto final | ARNip prediseñado Silencer™ Select |
| Para utilizar con (aplicación) | ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip |
| Línea de productos | Selección de silenciador , Ambion |
| Tipo de producto | ARNip prediseñado Silencer™ Select |
| Pureza | Pureza estándar |
| Cantidad | 20 nmol |
| Tamaño de muestra | 20 nmol |