Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select GAPDH siRNA
Código de producto. 10107734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10107734 250 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10107734 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4404024
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ambion™ Silencer™ SelectGAPDH Positive Control siRNA, In Vivo Ready is extensively validated and an ideal control for many aspects of an siRNA experiment.
Ambion™ Silencer™ SelectGAPDH Positive Control siRNA, In Vivo Ready is extensively validated and an ideal control for many aspects of an siRNA experiment. The control is highly purified as required for animal use. 250 nmol is provided.
  • Premium-quality siRNA, highly purified and ready to use
  • Functionally tested in several common cell lines
  • Include Silencer™ Select modifications for enhanced specificity
  • For use in human, mouse, and rat cells
El ARNip de control positivo Ambion™ Silencer™ SelectGAPDH, In Vivo Ready, es ampliamente validado y resulta un control ideal para muchos aspectos de un experimento ARNip. El control está altamente purificado como se requiere para el uso animal. Se suministran 250 nmol.
• ARNip de calidad superior, altamente purificado y listo para usar
• Probado funcionalmente en varias líneas celulares comunes
• Incluye modificaciones Silencer™Select para una especificidad mejorada
• Para su uso en células humanas, de ratón y de rata
Qué son los ARNip Silencer™Select?
Los ARNip Silencer™ Select incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y modificaciones químicas para producir ARNip con eficacia, potencia, y especificidad inigualables. El resultado es menos experimentos fallidos debido a un escaso silenciamiento, así como un aumento de la uniformidad de los datos fenotípicos.
ARNip de control positivo Select GAPDH:Silenciador™ Select GAPDH control positivo siRNA:
El control positivo Silencer™ SelectGAPDH está ampliamente validado y resulta una “prueba” de ARNip ideal para quienes se inician en los experimentos ARNip, porque está validado para trabajar en múltiples líneas celulares. Debido a que se dirige a ARNm GAPDH (un control interno común), hay muchos ensayos disponibles para medir sus efectos, incluidos el RT-PCR en tiempo real, así como el kit de ensayo de GAPDH Ambion™ KDalert™.
Control de calidad:
Los ARNip Silencer™ Select se fabrican en una instalación de última generación bajo los más altos estándares de calidad. Los rigurosos procedimientos de control de calidad incluyen el análisis de espectrometría de masas MALDI-TOF y la HPLC analítica para controlar la pureza. Cada ARNip también se evalúa por electroforesis en gel para confirmar que las hebras se recuecen correctamente. Además, los ARNip In Vivo Ready están sometidos a una purificación adicional con una membrana semipermeable para eliminar el exceso de sal. A esto le sigue una filtración estéril y pruebas de endotoxinas. A concentraciones de 50 μM en agua desionizada, los ARNip In Vivo Ready contienen. inferior al 0,6 mM Na+, inferior al 2,0 mM K+ y inferior al 0,1 mM Mg2+. Los controles ARNip Silencer Select™ tienen modificaciones químicas específicas; están diseñados para usarse con ARNip Silencer™ Select. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip BLOCK-iT™, ARNip Ambion™ Silencer™ o ARNip STEALTH RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El ARNip se suministra secado en un solo tubo, que debe almacenarse a – 20 °C.
Descripción El ARNip se suministra secado en un solo tubo, que debe almacenarse a – 20 °C.
Tipo de control Control positivo para la reducción génica
RNAi Type ARNip
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Silencer Select, Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 250 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Target GAPDH