Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado de Silencer™, in vivo
Código de producto. 10703847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 nmol
250 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10703847 100 nmol cada uno
10514255 250 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10703847 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor AM16830
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ARNip prediseñado Silencer™
Silencer™Las bibliotecas de ARNi presentan combinaciones de ARNi prediseñados por Silencer y, cuando están disponibles, ARNi validados por Silencer, en placas de 96 o 384 pocillos. El diseño de cada ARNip ha sido optimizado para un silenciamiento potente y específico. El proceso de selección de ARNi produce ARNi que son efectivos en concentraciones bajas, lo que permite realizar experimentos de detección a 30 nM de ARNi o menos, minimizando los costos de reactivos y los efectos fuera del objetivo.
Para garantizar la especificidad, el algoritmo de diseño de ARNi incorpora una verificación rigurosa de todas las secuencias de ARNi. Este proceso se realiza a través de una herramienta de búsqueda de alineación modificada que identifica eficazmente las regiones cortas de alineación de secuencia que no realicen las búsquedas de BLAST. Se eliminan las secuencias que tienen regiones significativas de similitud con transcripciones fuera del objetivo, que caen en regiones polimórficas (por ejemplo, SNP) o si se predicen para que invoquen una respuesta antiviral. Además, el proceso de diseño del ARNip incorpora normas estrictas para evitar la fijación de objetivos fuera de la cadena.
  • ARNi —eficaces diseñados meticulosamente para lograr potencia y especificidad
  • ARNi —prácticos y listos para usar en cantidades suficientes para cientos de transfecciones
  • Tres —ARNi confiables por objetivo aumentan la precisión de la detección, ideal para el análisis de vías, la identificación de objetivos y la validación.
  • Disponible —de forma completa para pequeños conjuntos de genes y para todo el genoma humano.
  • Distribución —de alícuotas personalizadas, agrupación y bibliotecas personalizadas disponibles
    Garantía paraSilencer™ ARNi prediseñados
    Life Technologies garantiza que cuando compra tres siRNA prediseñados Silencer para el mismo objetivo, al menos dos de los siRNA reducirán los niveles de ARNm objetivo en células cultivadas en un 70 % o más cuando se miden 48 horas después de la transfección a una concentración final de siRNA de 100 nM o superior en las condiciones descritas a continuación. Si al menos dos de los tres ARNi no inducen una reducción de más del 70 % del ARNm objetivo, Life Technologies proporcionará un reemplazo único de hasta tres siRNA prediseñados Silencer por objetivo sin cargo adicional. Las solicitudes de sustitución del producto deben realizarse en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de entrega de los ARNip prediseñados Silencer. La eficiencia óptima de transfección debe confirmarse mediante buenas prácticas de laboratorio y un ARNi de eficacia comprobada para un mensaje endógeno, como Ambion Control de ARNsi silenciador GAPDH. Para evaluar la reducción, los niveles de ARNm del objetivo en las muestras tratadas deben compararse con los de las células transfectadas con un ARNip de control no dirigido, como el control negativo n.° 1 Silencer. Te recomendamos Applied Biosystems TaqMan™ Ensayos de expresión genética para cuantificar los niveles de ARNm.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Descripción ARNip STD prediseñado, 100 nmol, incorpora las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos fuera de objetivo y química; presentan silenciamiento garantizado basado en su diseño probado
    Tipo de producto final ARNip STD prediseñado
    Tipo de producto ARNip STD prediseñado
    Cantidad 100 nmol