Learn More
Invitrogen™ ARNip prediseñado Silencer™
Código de producto. 10744237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10744237 5 nmol cada uno
10524075 20 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744237 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM51331
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
ARNip prediseñado Silencer™
Las genotecas de ARNip Silencer™ incluyen combinaciones de ARNip prediseñadas de Silencer y, cuando están disponibles, ARNip validados de Silencer, en placas de 96 o 384 pocillos. El diseño de cada ARNip ha sido optimizado para un silenciamiento potente y específico. El proceso de selección de ARNip produce ARNip que son eficaces a bajas concentraciones, permitiendo experimentos de detección a 30 nM de ARNip o menos, minimizando los costes de los reactivos y los efectos fuera del objetivo.
Para garantizar la especificidad, el algoritmo de diseño de ARNip incorpora una comprobación rigurosa de todas las secuencias de ARNip. Este proceso se realiza a través de una herramienta de búsqueda de alineación modificada que identifica eficazmente las regiones cortas de alineación de secuencia que no realicen las búsquedas de BLAST. Se eliminan las secuencias que tienen regiones significativas de similitud con transcripciones fuera del objetivo, que caen en regiones polimórficas (por ejemplo, SNP) o si se predicen para que invoquen una respuesta antiviral. Además, el proceso de diseño del ARNip incorpora normas estrictas para evitar la fijación de objetivos fuera de la cadena.
  • Eficaz: ARNip meticulosamente diseñados para la potencia y la especificidad
  • Práctico: ARNip listos para usar en cantidades suficientes para cientos de transfecciones
  • Fiable: tres ARNip por objetivo aumentan la precisión de la detección, lo que resulta ideal para el análisis de vías, la identificación de objetivos y la validación
  • Integral: disponible para pequeños conjuntos de genes y para todo el genoma humano
  • Personalizable: alicuotado personalizado, agrupación y bibliotecas personalizadas disponibles
    Garantía para Silencer™ ARNip prediseñado
    Life Technologies garantiza que cuando usted compra tres ARNip prediseñados de Silencer al mismo objetivo, al menos dos de los ARNip reducirán los niveles de ARNm del objetivo en células cultivadas en un 70 % o más cuando se miden 48 horas después de la transfección con una concentración final de ARNip de 100 nM o mayor, con las condiciones descritas a continuación. Si al menos dos de los tres ARNip no inducen una reducción del ARNm del objetivo en un > 70 %, Life Technologies reemplazará una vez hasta tres ARNip prediseñados Silencer por objetivo sin coste adicional. Las solicitudes de sustitución del producto deben realizarse en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de entrega de los ARNip prediseñados Silencer. La eficacia óptima de la transfección debe confirmarse con buenas prácticas de laboratorio y un mensaje endógeno de ARNip de funcionamiento probado, como puede ser el Control de ARNip GAPDH Ambion Silencer. Para evaluar la reducción, los niveles de ARNm del objetivo en las muestras tratadas deben compararse con los de las células transfectadas con un ARNip de control no dirigido, como el control negativo n.° 1 Silencer. Recomendamos los ensayos de expresión génica Applied Biosystems TaqMan™ para cuantificar los niveles de ARNm.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Los ARNip Silencer™ Select son el resultado de las mejoras recientes en el diseño del ARNip combinado con modificaciones químicas novedosas que proporcionan una reducción eficaz y específica inigualable. Nuestro ARNip que mejor se adapta a los trabajos de cultivo celular. Los ARNip Silencer™ son ARNip de 21 nucleótidos no modificados que han sido diseñados con un algoritmo de diseño más antiguo, pero rigurosamente probado. Una alternativa de menor coste a los ARNip Silencer™ Select, pero sin algunas de las mejoras de rendimiento.
    Descripción El ARNip STD Silencer validado, 5 nmol, incorpora las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química, silenciamiento garantizado gracias a su diseño probado
    Formato Placa de 96 o 384 pocillos, 384-well Plate
    RNAi Type ARNip
    Tipo de muestra ARNm
    Tipo de producto final ARNip STD Silencer validado, AM51331
    Línea de productos Silencer, Ambion
    Tipo de producto ARNip STD Silencer validado
    Cantidad 5 nmol