Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Non-Standard Pre-Designed siRNA
Código de producto. 15551154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
escala personalizada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15551154 escala personalizada cada uno
1 options
Código de producto. 15551154 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM16999
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química
  • Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química
  • Los ARNip prediseñados Silencer™ Select presentan un silenciamiento garantizado basado en su diseño probado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
RNAi Type ARNip
Tipo de producto ARNip
Cantidad escala personalizada