Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negative Control No. 1 siRNA
Código de producto. 10670226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10670226 250 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10670226 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4404021
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Ambion™ Silencer Negative Control No. 1 siRNA, In Vivo Ready has no significant sequence similarity to mouse, rat, or human gene sequences.
Ambion™ Silencer Negative Control No. 1 siRNA, In Vivo Ready has no significant sequence similarity to mouse, rat, or human gene sequences. The control has also been tested in cell-based screens and proven to have no significant effect on cell proliferation, viability, or morphology. It is highly purified as required for animal use. 250 nmol is provided.
El ARNip de control negativo n.° 1 Ambion™ Silencer, In Vivo Ready no tiene ninguna similitud de secuencia significativa con secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas. El control también se ha probado en cribajes basados en células y ha demostrado que no tiene ningún efecto significativo sobre la proliferación, viabilidad o morfología celulares. Está altamente purificado como se requiere para el uso animal. Se suministran 250 nmol.
• No dirigido con similitud de secuencia limitada con genes conocidos
• Validado para su uso en células humanas, de ratón y de rata
• Funcionalmente demostrado que tiene efectos mínimos en la proliferación y viabilidad celulares
• Purificado por HPLC, bicatenario y listo para su uso
Los ARNip de control negativo son esenciales para determinar la eficacia de la transfección y para controlar los efectos del suministro de ARNip. En aplicaciones de cribaje de ARNip, los ARNip de control negativo son también esenciales para establecer el umbral de “éxito” que determina si se considera que un ARNip tiene un efecto positivo, negativo o neutro en un ensayo concreto. El ARN de interferencia pequeño (ARNip) de control negativo n.º 1 Ambion Silencer™ no tiene ninguna similitud de secuencia significativa con secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas. El control también se ha probado en pantallas de base celular y se ha demostrado que no tiene un efecto significativo en la proliferación celular, la viabilidad o la morfología.
Control de calidad:
Los ARNip Silencer™ se fabrican en una instalación de última generación bajo los más altos estándares de calidad. Después de la purificación mediante HPLC y recocido, cada ARNip se purifica aún más utilizando un proceso que elimina el exceso de sal a través de una membrana semipermeable. El resultado es un ARNip muy puro con un contenido de sal mínimo, adecuado para aplicaciones in vivo. Los ARNip In Vivo Ready se esterilizan mediante filtración y se prueban para detectar la presencia de endotoxinas. A concentraciones de 50 μM en agua desionizada, los ARNip In Vivo Ready contienen inferior al 0,6 mM Na+, inferior al 2,0 mM K+ y inferior al 0,1 mM Mg2+.
Producto accesorio: Panel de control de cribaje de ARNip Silencer™ (SKU n.° AM4640)
El panel de control de cribaje de ARNip Silencer™ incluye siete ARNip de control negativo y está pensado para aquellos investigadores que realizan cribajes de ARNip con cientos o miles de ARNip por experimento. Se debe elegir con cuidado el ARNip de control negativo, ya que puede tener efectos no deseados en un ensayo concreto. El panel de control de cribaje de ARNip Silencer™ simplifica este proceso. Como beneficio añadido, se incluye en el panel un ARNip de control positivo para KIF11 (Eg5) de humano, ratón y rata. La reducción de KIF11, que codifica una proteína motora de la familia de las quinesinas, produce la inmovilización mitótica. Los ARNip de control Silencer™ son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Ambion™ Silencer™ Select o ARNip STEALTH RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El ARNip se suministra secado en un solo tubo, que debe almacenarse a – 20 °C.
Tipo de control Control negativo
RNAi Type ARNip
Para utilizar con (aplicación) Epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Silencer, Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 250 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente