Learn More
N-óxido de Sildenafil, TRC
Código de producto. 17994015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994015 250 mg 250 miligramos
17921355 50 mg 50 miligramos
17954975 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS435035250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1094598-75-0
Fórmula molecular C22 H30 N6 O5 S
Peso molecular (g/mol) 490.58
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Sildenafil-N-oxide, Sildenafil N-Oxide, 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-4-oxidopiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6,7-dihydro-1Hpyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-(4-metil-4-oxidopiperazina-4-il-ium-1-il)sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CC[N+](C)([O-])CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sildenafil N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30N6O5S/c1-5-7-17-19-20(26(3)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)33-6-2)34(31,32)27-10-12-28(4,30)13-11-27/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.1998
Porcentaje de pureza >95%