Learn More
Sildenafil N-Óxido, LoGiCal
Código de producto. 30457599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457599 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457599 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0254.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sildenafil N-Oxide
CAS 1094598-75-0
Nombres de analitos o componentes Sildenafil N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H30 N6 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sildenafil Citrate Imp. B (EP), Sildenafil Imp. B (EP), 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-4-oxidopiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6,7-dihydro-1Hpyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Sildenafil N-Oxide, Sildenafil Citrate Impurity B, Sildenafil Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30N6O5S/c1-5-7-17-19-20(26(3)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)33-6-2)34(31,32)27-10-12-28(4,30)13-11-27/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CC[N+](C)([O-])CC4
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-(4-metil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 490.58
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.1998 g/mol