Learn More
Sildenafil, MedChemExpress
Código de producto. 16471156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471156 200 mg 200 miligramos
16426626 100 mg 100 miligramos
16422417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.
Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sildenafil
CAS 139755-83-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30N6O4S
Cantidad 200 mg
Sinónimo UK-92480
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (61.11 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1
Peso molecular (g/mol) 474.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.58
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation